Merck
C2125
Sigma-Aldrich
Caprinsäuremethylester
Sigma Grade, ~99%
Synonym(e):
Dekansäuremethylester, Methylcaprat, Methyldecanoat
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)8COOCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
186.29
Beilstein:
1759170
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
Qualität
Sigma Grade
Assay
~99%
Brechungsindex
n20/D 1.425 (lit.)
bp
108 °C/10 mmHg
224 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−14-−11 °C (lit.)
Dichte
0.871 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C11H22O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11(12)13-2/h3-10H2,1-2H3
InChIKey
YRHYCMZPEVDGFQ-UHFFFAOYSA-N
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Environment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
230.9 °F - Pensky-Martens closed cup
Flammpunkt (°C)
110.5 °C - Pensky-Martens closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter