C1399
Monoclonal Anti-Cytokeratin Peptide 18 antibody produced in mouse
clone KS-B17.2, ascites fluid
Synonym(e):
Anti-CK18
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
KS-B17.2, monoclonal
Enthält
15 mM sodium azide
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect immunofluorescence: 1:100 using formalin-fixed, paraffin-embedded sections of human tissue
microarray: suitable
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... KRT18(3875)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
- immunofluorescence
- immunoperoxidase staining
- immunocytochemistry
- microarray
Biochem./physiol. Wirkung
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable