C-12760
Human Osteoblasts (HOB)
500,000 proliferating cells
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human bone (knee and hip joints)
Verpackung
pkg of 500,000 cells
Morphologie
(osteoblasts)
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
room temp
Allgemeine Beschreibung
Ursprung der Zelllinie
Anwendung
Qualität
Warnhinweis
Subkultur-Routine
Sonstige Hinweise
Empfohlene Produkte
Haftungsausschluss
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Artikel
Primary human osteoblasts and media for the optimal growth and mineralization of human osteoblast cultures. Protocols for handling, cell passaging, media, and product use.
Verwandter Inhalt
Cell culture protocol used to differentiate primary human osteoblasts into bone cells in 2-3 weeks.