C-12566
Human Tracheal Smooth Muscle Cells (HTSMC)
500,000 proliferating cells
About This Item
Biologische Quelle
human trachea
Verpackung
pkg of 500,000 cells
Morphologie
(smooth muscle)
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Relevante Krankheit(en)
asthma
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
room temp
Allgemeine Beschreibung
Ursprung der Zelllinie
Anwendung
Qualität
Warnhinweis
Subkultur-Routine
Sonstige Hinweise
Empfohlene Produkte
Haftungsausschluss
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Artikel
Smooth muscle human primary cells isolated from blood vessels and hollow organs, plus smooth muscle cell growth media. Protocols on media handling, cell passaging and product use.