C-12361
Human Pulmonary Fibroblasts (HPF)
500,000 proliferating cells
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human lung
Verpackung
pkg of 500,000 cells
Morphologie
(fibroblast)
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Relevante Krankheit(en)
pulmonary disorders
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
room temp
Allgemeine Beschreibung
Ursprung der Zelllinie
Anwendung
Qualität
Warnhinweis
Subkultur-Routine
Sonstige Hinweise
Empfohlene Produkte
Haftungsausschluss
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Artikel
Primary human fibroblasts and growth medium for the in vitro cultivation of juvenile and adult fibroblasts. Protocols for handling, cell passaging, media, and product use.