C-12205
Human Umbilical Vein Endothelial Cells (HUVEC)
Pre-screened, 500,000 cryopreserved cells
Synonym(e):
HUVEC Cells, Human Endothelial Cells, Umbilical Vein Endothelial Cells
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human umbilical cord vein
Verpackung
pkg of 500,000 cells
Morphologie
( endothelial)
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−196°C
Allgemeine Beschreibung
Ursprung der Zelllinie
Anwendung
Qualität
Warnhinweis
Subkultur-Routine
Sonstige Hinweise
Empfohlene Produkte
Haftungsausschluss
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Protokolle
Cell culture protocol: the endothelial cell transwell migration and invasion assay used to study angiogenesis and cancer cell metastasis. Explore over 350 PromoCell products.
Zellkulturprotokoll: Transwell Migrations- und Invasionsassay für Endothelzellen zur Untersuchung der Angiogenese und der Metastasierung von Krebszellen. Mehr als 350 PromoCell-Produkte entdecken.
Verwandter Inhalt
Cell culture protocol: the endothelial tube formation assay to study angiogenesis using HUVECs and other endothelial cell types. Explore over 350 PromoCell products.