Merck
C0899
Sigma-Aldrich
N-Chlormethyl-phthalimid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H6ClNO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
195.60
Beilstein:
140942
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
mp (Schmelzpunkt)
131-135 °C (lit.)
SMILES String
ClCN1C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C9H6ClNO2/c10-5-11-8(12)6-3-1-2-4-7(6)9(11)13/h1-4H,5H2
InChIKey
JKGLRGGCGUQNEX-UHFFFAOYSA-N
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves