Wichtige Dokumente
C0889
Cytochalasin H aus Phomopsis sp.
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
crystals
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[C@H]1C\C=C\C2[C@H](O)C(=C)[C@@H](C)C3[C@H](Cc4ccccc4)NC(=O)[C@@]23C(OC(C)=O)\C=C\[C@](C)(O)C1
InChI
1S/C30H39NO5/c1-18-10-9-13-23-27(33)20(3)19(2)26-24(16-22-11-7-6-8-12-22)31-28(34)30(23,26)25(36-21(4)32)14-15-29(5,35)17-18/h6-9,11-15,18-19,23-27,33,35H,3,10,16-17H2,1-2,4-5H3,(H,31,34)/b13-9+,15-14+/t18-,19+,23?,24-,25+,26?,27+,29-,30+/m0/s1
InChIKey
NAEWXXDGBKTIMN-QHDZSFFESA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges