Merck
BR701450
BRAND® Reagenzreservoirs für Mehrkanalpipetten und automatisierte Systeme
1 column, standard profile, column capacity 220 mL, pyramid bottom (96-well)
Synonym(e):
ldpe bottle, polyethylene bottles, polyethylene containers
About This Item
UNSPSC-Code:
41121522
NACRES:
NB.01
Materialien
colorless
polypropylene
pyramid bottom (96-well)
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
RNase and DNase free
1 column
standard profile
Verpackung
pack of 10
Hersteller/Markenname
BRAND 701450
Kapazität
220 mL
Säulenkapazität
220 mL
Allgemeine Beschreibung
Diese Reagenzien-Reservoirs wurden speziell für die Verwendung mit Plattformen für die automatisierte Handhabung von Flüssigkeiten konzipiert. Sie können auch mit manuellen Systemen verwendet werden. Unterschiedliche Partionierungen, Bodenausführungen und Profile sorgen für eine erstklassige Anwendungsflexibilität.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Format gemäß ANSI/SLAS-Standard – Mit nahezu allen Robotern für die Handhabung von Flüssigkeiten und sonstigen automatisierten Dosiersystemen kompatibel
  • 5 verschiedene Typen zur Verwendung mit Mehrkanalpipetten und automatischen Systemen
  • Die Konstruktion aus hochwertigem Polypropylen sorgt für eine herausragende Stabilität und chemische Widerstandsfähigkeit
  • Pyramidenförmige Böden gewährleisten ein äußerst geringes Totvolumen
  • Frei von RNasen und DNasen
  • Autoklavierbar (121 °C, 20 Minuten)
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG