Direkt zum Inhalt
Merck

BM991.8326.62

B Medical L290

Lab Refrigerator

Synonym(e):

B Medical, Lab Refrigerator

Anmeldenzur Ansicht organisationsspezifischer und vertraglich vereinbarter Preise


About This Item

UNSPSC-Code:
41103025

Aufnahme AC/DC

110 V / 120 V, US 3-pin plug

Materialien

polypropylene device

Leistungsmerkmale

CE compliant
CSA approved

Verpackung

pack of 1 ea

Hersteller/Markenname

B Medical Systems

Parameter

4-15 °C temp. range

H × B × T

65.75 in. × 23.43 in. × 27.36 in.

Kapazität

10.489 ft3

Gewicht

202.83 lb

Versandbedingung

ambient

Lagertemp.

room temp

Allgemeine Beschreibung

  • Precision - Upright, Mid-Size Laboratory Refrigerator
  • 1 Bottom Drawer
  • 5 Wire Shelves
  • Digital Temperature Display
  • Alarm System w/ Battery Back-Up
  • USB Data Port
  • Internal LED Light

Anwendung

Laboratory Refrigeration

Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen

Unser Team von Wissenschaftlern verfügt über Erfahrung in allen Forschungsbereichen einschließlich Life Science, Materialwissenschaften, chemischer Synthese, Chromatographie, Analytik und vielen mehr..

Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.