BCK-HTS594-4
EdU HTS Kit 594
sufficient for 400 assays
About This Item
Fluoreszenz
λex 584 nm; λem 603 nm
Versandbedingung
wet ice
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Corr. 1C
Zusätzliche Gefahrenhinweise