Merck
B9630
Sigma-Aldrich
Brombrenztraubensäure
~98%
Synonym(e):
3-Brom-2-oxopropionsäure
About This Item
Lineare Formel:
BrCH2COCOOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
166.96
Beilstein:
1746786
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
~98%
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OC(=O)C(=O)CBr
InChI
1S/C3H3BrO3/c4-1-2(5)3(6)7/h1H2,(H,6,7)
InChIKey
PRRZDZJYSJLDBS-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)