B9559
Anti-BF2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, ammonium sulfate suspension
Synonym(e):
Anti-FREAC-4, Anti-FoxD1)
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
ammonium sulfate suspension
Mol-Gew.
antigen 45.4 kDa
Speziesreaktivität
rodent, human
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... FOXD1(2297)
mouse ... Foxd1(15229)
rat ... Foxd1(171299)
Immunogen
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)