Merck
B9138
Sigma-Aldrich
S-Benzylisothioharnstoff -hydrochlorid
Synonym(e):
S-Benzylthiuroniumchlorid
About This Item
Lineare Formel:
NH2C(SCH2C6H5)=NH · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
202.70
Beilstein:
3656719
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
SMILES String
Cl.NC(=N)SCc1ccccc1
InChI
1S/C8H10N2S.ClH/c9-8(10)11-6-7-4-2-1-3-5-7;/h1-5H,6H2,(H3,9,10);1H
InChIKey
WJAASTDRAAMYNK-UHFFFAOYSA-N
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)