Merck
B9009
Sigma-Aldrich
Bismut(III)-nitrat basisch
Synonym(e):
Bismuth-Nitrat-Oxid, Bismutoxynitrat, Bismutylnitrat
About This Item
Lineare Formel:
Bi(O)NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
286.98
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
Zusammensetzung
(4BiNO3(OH)2 • BiO(OH))
SMILES String
O[Bi]=O.O[Bi](O)O[N+]([O-])=O.O[Bi](O)O[N+]([O-])=O.O[Bi](O)O[N+]([O-])=O.O[Bi](O)O[N+]([O-])=O
InChI
1S/5Bi.4NO3.9H2O.O/c;;;;;4*2-1(3)4;;;;;;;;;;/h;;;;;;;;;9*1H2;/q+1;4*+3;4*-1;;;;;;;;;;/p-9
InChIKey
OAVDTZZNYFIIGB-UHFFFAOYSA-E
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)