B8435
BiCAPPA
≥97% (HPLC), solid
Synonym(e):
N,N′-Bis(6-chloro-2-methoxy-9-acridinyl)-1,4-piperazinedipropanamine
About This Item
Assay
≥97% (HPLC)
Form
solid
Lagerbedingungen
under inert gas
Farbe
yellow
Löslichkeit
DMSO: ~10 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COc1ccc2nc3cc(Cl)ccc3c(NCCCN4CCN(CCCNc5c6ccc(Cl)cc6nc7ccc(OC)cc57)CC4)c2c1
InChI
1S/C38H40Cl2N6O2/c1-47-27-7-11-33-31(23-27)37(29-9-5-25(39)21-35(29)43-33)41-13-3-15-45-17-19-46(20-18-45)16-4-14-42-38-30-10-6-26(40)22-36(30)44-34-12-8-28(48-2)24-32(34)38/h5-12,21-24H,3-4,13-20H2,1-2H3,(H,41,43)(H,42,44)
InChIKey
GUTKNTSGEOMFPZ-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable