Merck
B7875
Sigma-Aldrich
S-Benzyl-L-cysteine ethyl ester hydrochloride
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H17NO2S · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
275.79
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Cl.CCOC(=O)C(N)CSCc1ccccc1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)