Wichtige Dokumente
B7502
6-Bromo-2-naphthyl acetate
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H9BrO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
265.10
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(=O)Oc1ccc2cc(Br)ccc2c1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)