Merck
B6876
Sigma-Aldrich
Boc-Glu(OBzl)-OH
Synonym(e):
Boc-L-glutaminsäure-5-benzylester
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH2OCOCH2CH2CH(COOH)NHCOOC(CH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
337.37
Beilstein:
2226572
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
mp (Schmelzpunkt)
69-71 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C17H23NO6/c1-17(2,3)24-16(22)18-13(15(20)21)9-10-14(19)23-11-12-7-5-4-6-8-12/h4-8,13H,9-11H2,1-3H3,(H,18,22)(H,20,21)/t13-/m0/s1
InChIKey
AJDUMMXHVCMISJ-ZDUSSCGKSA-N
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)