Wichtige Dokumente
B6029
Nα-Adamantaneacetyl-D-Arg-[Hyp3, Thi5,8, D-Phe7]-Bradykinin
≥97% (HPLC)
About This Item
Assay
≥97% (HPLC)
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
NC(=N)NCCC[C@H](NC(=O)[C@H](Cc1cccs1)NC(=O)[C@@H](Cc2ccccc2)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](Cc3cccs3)NC(=O)CNC(=O)[C@@H]4C[C@@H](O)CN4C(=O)[C@@H]5CCCN5C(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)CC67CC8CC(CC(C8)C6)C7)C(O)=O
Angaben zum Gen
human ... BDKRB2(624)
mouse ... BDKRB2(12062)
rat ... BDKRB2(25245)
Amino Acid Sequence
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?