Merck
B5042
Sigma-Aldrich
Benzyltrimethylammoniumtetrachloriodat
≥98% (titration)
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH2N(ICl4)(CH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
418.96
Beilstein:
4619219
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Assay
≥98% (titration)
SMILES String
Cl[I-](Cl)(Cl)Cl.C[N+](C)(C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H16N.Cl4I/c1-11(2,3)9-10-7-5-4-6-8-10;1-5(2,3)4/h4-8H,9H2,1-3H3;/q+1;-1
InChIKey
IBXYFQYYVRYALP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kajigaeshi, S., et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 63, 941-941 (1990)