Merck
B3756
8-Bromoadenosine 5′-triphosphate sodium salt
≥90% (HPLC)
Synonym(e):
8-Br-ATP
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C10H15N5O13P3Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
586.08
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na].Nc1ncnc2n(C3OC(COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(O)=O)C(O)C3O)c(Br)nc12
InChI
1S/C10H15BrN5O13P3.Na.H/c11-10-15-4-7(12)13-2-14-8(4)16(10)9-6(18)5(17)3(27-9)1-26-31(22,23)29-32(24,25)28-30(19,20)21;;/h2-3,5-6,9,17-18H,1H2,(H,22,23)(H,24,25)(H2,12,13,14)(H2,19,20,21);;
InChI key
BWSZHFBRMPXNSH-UHFFFAOYSA-N
Application
8-Bromoadenosine 5′-triphosphate (8-Br-ATP) is as an ATP analogue used in conjunction with other ATP analogues to study and resolve ATP-site binding effects on receptor and enzyme function and specificity.
Biochem/physiol Actions
P2X purinoceptor agonist similar in reactivity to ATP.
Other Notes
8-Bromo form of adenosine 5′-triphosphate.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)