Merck
B2545
Sigma-Aldrich
Benzoesäure-carboxy-14C
aqueous solution
About This Item
Lineare Formel:
C6H514COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
122.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Form
aqueous solution
Kennzeichnungsgrad
1-20 mCi per mmol
Massenverschiebung
M+2
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O[14C](=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)/i7+2
InChIKey
WPYMKLBDIGXBTP-WGGUOBTBSA-N
Verpackung
serum bottle
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)