Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H27N3O7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
409.43
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenstorage temp.
−20°C
SMILES string
CC(NC(=O)C(Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)NCC(O)=O
Biochem/physiol Actions
Boc-Tyr-D-Ala-Gly is an N-terminal protected tripeptides useful in solid phase peptide synthesis (Boc-SPPS). Boc-Tyr-D-Ala-Gly may be used in the synthesis of opioid activity containing peptides such as biphalin molecule, enkephalins and tetrapeptide hydrazide.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?