Wichtige Dokumente
B174
BIBP 3226
Synonym(e):
N2-(Diphenylacetyl)-N-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-D-arginine amide
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95%
Löslichkeit
H2O: 1 mg/mL
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
NC(=N)NCCC[C@@H](NC(=O)C(c1ccccc1)c2ccccc2)C(=O)NCc3ccc(O)cc3
InChI
1S/C27H31N5O3/c28-27(29)30-17-7-12-23(25(34)31-18-19-13-15-22(33)16-14-19)32-26(35)24(20-8-3-1-4-9-20)21-10-5-2-6-11-21/h1-6,8-11,13-16,23-24,33H,7,12,17-18H2,(H,31,34)(H,32,35)(H4,28,29,30)/t23-/m1/s1
InChIKey
KUWBXRGRMQZCSS-HSZRJFAPSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable