B138
BTCP hydrochloride
Synonym(e):
Benocyclidine hydrochloride, N-[1-(Benzo[b]thien-2-yl-cyclohexyl)]piperidine hydrochloride
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Arzneimittelkontrolle
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Farbe
white
Löslichkeit
H2O: >180 mg/mL
ethanol: soluble
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl[H].C1CCN(CC1)C2(CCCCC2)c3cc4ccccc4s3
InChI
1S/C19H25NS.ClH/c1-5-11-19(12-6-1,20-13-7-2-8-14-20)18-15-16-9-3-4-10-17(16)21-18;/h3-4,9-10,15H,1-2,5-8,11-14H2;1H
InChIKey
XBOZTWUGBRZVBP-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... SLC6A3(6531)
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Lagerklassenschlüssel
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable