Wichtige Dokumente
B1061
BN82002 hydrochloride
≥97% (HPLC), solid
Synonym(e):
4-Dimethylamino-2-methoxy-6-((methyl-[2-(4-nitrophenyl)ethyl]amino)methyl)phenol
About This Item
Assay
≥97% (HPLC)
Form
solid
Farbe
tan
Löslichkeit
DMSO: 10 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl[H].COc1cc(cc(CN(C)CCc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O)c1O)N(C)C
Biochem./physiol. Wirkung
Vorsicht
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)