B0503
Bufotenine Monooxalate Salt: monohydrate
Synonym(e):
3-(Dimethylamino)ethyl-5-hydroxyindole, 5-Hydroxy-N,N-dimethyltryptamine
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
Qualitätsniveau
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable