Merck
AXYTF400LRS
MAXYMum Recovery® pipette filter tips
for Eppendorf® pipettors, racked, size 10 μL, pkg of 5x960tips/cs, sterile
Synonym(e):
pipet tips
About This Item
UNSPSC-Code:
41121601
NACRES:
NB.02
Materialien
clear
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter
Hersteller/Markenname
Axygen Inc TF-400-L-R-S
Corning
Verpackung
pkg of 5x960tips/cs
Größe
10 μL
Volumen
10 μL
Sonstige Hinweise
Browse all pipette tips
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Maxymum Recovery is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)