Merck
AXYR50R
Storage racks
size 50 wells, red, pkg of 10x10racks/cs
Synonym(e):
lab equipment accessory
About This Item
UNSPSC-Code:
41122800
NACRES:
NB.22
Hersteller/Markenname
Axygen Inc R-50-R
Corning
Verpackung
pkg of 10x10racks/cs
Größe
50 wells
Farbe
red
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)