Merck
AXYFX50R
Pipette tips for Beckman® FX Robotics System
racked, pkg of 5x960tips/cs, clear
Synonym(e):
pipet tips
About This Item
UNSPSC-Code:
41121600
NACRES:
NB.02
Materialien
clear
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
Hersteller/Markenname
Axygen Inc FX-50-R
Corning
Verpackung
pkg of 5x960tips/cs
Kapazität
50 μL
Volumen
50 μL
Farbe
clear
Sonstige Hinweise
Browse all pipette tips
Rechtliche Hinweise
Beckman is a registered trademark of Beckman Coulter, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)