AV41675
Anti-CYP2D6 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonym(e):
Anti-CPD6, Anti-CYP2D, Anti-CYP2D@, Anti-CYP2DL1, Anti-Cytochrome P450, family 2, subfamily D, polypeptide 6, Anti-MGC120389, Anti-MGC120390, Anti-RP4-669P10.2
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
IgG fraction of antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
55 kDa
Speziesreaktivität
human, rat
Konzentration
0.5 mg - 1 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CYP2D6(1565)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Immunofluorescence (1 paper)
Biochem./physiol. Wirkung
Sequenz
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Artikel
Phase I biotransformation reactions increase drug compound polarity, mainly occurring in hepatic circulation.