AQ0244
AQUA™ Peptide VLASNPITEAVGNA[K]
About This Item
Form
solid
Mol-Gew.
monoisotopic mol wt 1490.82 Da
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
cow ... LOC532574(532574)
dog ... MYO5C(487555)
human ... MYO5C(55930)
mouse ... Myo5c(208943)
rat ... Myo5c_predicted(315820)
Anwendung
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)