APREST91833
PrEST Antigen DNHD1
Prestige Antigens™ Powered by Atlas Antibodies, buffered aqueous solution
Synonym(e):
C11orf47, CCDC35, DHCD1, DKFZp686J0796, DNHD1L, FLJ32752, FLJ35709, FLJ46184
About This Item
Rekombinant
expressed in E. coli
Assay
>80% (SDS-PAGE)
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
predicted mol wt 28 kDa
Aufgereinigt durch
immobilized metal affinity chromatography (IMAC)
Konzentration
≥0.5 mg/mL
Immunogene Sequenz
CWHSLFKIQNRLAAMEDTSTQGCQPVEITHLYPSGLSPQEFLGWLEGSCWHHGIFPKVLRAAGQCNNMGQKRQTEESIGIQHWIICDGASNGAWLD
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... DNHD1(144132)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Verlinkung
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable