ADF457282-EP
Adapter for Eppendorf® F-45-72-8 Rotor
holds 1 x .2 mL PCR tube, pack of 6 ea
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
holds 1 x .2 mL PCR tube
Verpackung
pack of 6 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 022636286 (NA)
Methode(n)
PCR: suitable
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with Rotor F-45-72-8
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG