ADAPA462350-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-62 Rotor
holds 3 x 50 mL conical tubes, for 250 mL rectangular buckets, pack of 2 ea
Synonym(e):
Lid for Eppendorf® FA-45-48-11 Rotor
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
conical bottom
Leistungsmerkmale
for use with aerosol-tight lid
holds 3 x 50 mL conical tubes
Verpackung
pack of 2 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 022638343 (NA)
Parameter
3,150 × g max. RCF
Methode(n)
centrifugation: suitable
Höhe
122 mm
Durchmesser
31 mm
Kompatibilität
for use with 250 mL rectangular bucket
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Adapters have a conical bottom shape that fits 50 ml conical tubes
- Compatible with 250 mL rectangular buckets for A-4-62 rotor
- Autoclavable at 121 °C for 20 min
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)