ADAPA43825-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-38 Rotor
holds 1 x 25 mL round-bottom tube, for use with 100 mL round bucket, pack of 2 ea
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
round bottom
Leistungsmerkmale
for use with cap
holds 1 x 25 mL round-bottom tube
Verpackung
pack of 2 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 022639145 (NA)
Parameter
2,900 × g max. RCF
Methode(n)
centrifugation: suitable
Höhe
100 mm
Durchmesser
25 mm
Kompatibilität
for use with 100 mL round bucket
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)