AAPMLS01
Amino Acid Peptide Metabolite Library Of Standards Plate 1 (Water Soluble)
Supplied by IROA Technologies
Synonym(e):
AAPMLS™, Mass Spectrometry Metabolite Library
Verpackung
pkg of 1 plates
Hersteller/Markenname
IROA Technologies
Plattengröße
96 wells
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Eignung
Angaben zur Herstellung
Sonstige Hinweise
To download the software package, visit sigma.com/mlsdiscovery.
To view the MLSDiscovery Video visit: MLSDiscovery Tutorial Video.
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Verwandter Inhalt
We provide small molecule metabolite libraries and kits with a comprehensive range of primary metabolite compounds covering key metabolic pathways for your metabolomics research.
Wir bieten Bibliotheken niedermolekularer Metaboliten und Kits mit einem umfassenden Angebot primärer Metaboliten an, die wichtige Stoffwechselwege für Ihre Forschung in der Metabolomik abdecken.