A9978
AICAR
≥98% (HPLC), powder, AMPK activator
Synonym(e):
5-Aminoimidazol-4-carboxamid-1-β-D-ribofuranosid, Acadesin, N1-(β-D-Ribofuranosyl)-5-aminoimidazol-4-carboxamid
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
AICAR, ≥98% (HPLC), powder
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
tan
mp (Schmelzpunkt)
214-215 °C
Löslichkeit
H2O: >7 mg/mL
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
NC(=O)c1ncn([C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2O)c1N
InChI
1S/C9H14N4O5/c10-7-4(8(11)17)12-2-13(7)9-6(16)5(15)3(1-14)18-9/h2-3,5-6,9,14-16H,1,10H2,(H2,11,17)/t3-,5-,6-,9-/m1/s1
InChIKey
RTRQQBHATOEIAF-UUOKFMHZSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology