Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H15N5O2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
225.68
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenstorage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)NO
Biochem/physiol Actions
L-Arginine hydroxamate is used as a selection agent for regulatory mutants impaired in the formation of the DNA-binding protein and in which the expression of an argF::lacZ fusion is not controlled by arginine.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?