Merck
A7335
Sigma-Aldrich
3-Morpholinopropylamin
BioXtra
Synonym(e):
4-(3-Aminopropyl)-morpholin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H16N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
144.21
Beilstein:
105104
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Produktlinie
BioXtra
Verunreinigungen
<0.0005% Phosphorus (P)
Glührückstand
<0.1%
Brechungsindex
n20/D 1.4761 (lit.)
bp
224 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−15 °C (lit.)
Dichte
0.987 g/mL at 25 °C (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): <0.05%
sulfate (SO42-): <0.05%
Kationenspuren
Al: <0.0005%
Ca: <0.0005%
Cu: <0.0005%
Fe: <0.0005%
K: <0.005%
Mg: <0.0005%
NH4+: <0.05%
Na: <0.005%
Pb: <0.001%
Zn: <0.0005%
SMILES String
NCCCN1CCOCC1
InChI
1S/C7H16N2O/c8-2-1-3-9-4-6-10-7-5-9/h1-8H2
InChIKey
UIKUBYKUYUSRSM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
212.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
100 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter