Merck
A6854
Sigma-Aldrich
AF12198
≥98% (HPLC), solid
Synonym(e):
Ac-Phe-Glu-Trp-Thr-Pro-Gly-Trp-Tyr-Gln-L-azetidine-2-carbonyl-Tyr-Ala-Leu-Pro-Leu-NH2
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C96H123N19O22
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1895.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
51111800
Assay
≥98% (HPLC)
Form
solid
Mol-Gew.
1895.12
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... PNOC(5368)
Amino Acid Sequence
Ac-Phe-Glu-Trp-Thr-Pro-Gly-Trp-Tyr-Gln-Aze-Tyr-Ala-Leu-Pro-Leu-NH2
Biochem./physiol. Wirkung
Human IL-1 receptor antagonist peptide, in vivo and in vitro.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable