Fortfahren mit
A6470
N-Acetyl-Ile-Glu-Pro-Asp-p-nitroanilide
≥97% (HPLC), powder
Synonym(e):
Ac-IEPD-pNA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Ab HEUTE lieferbarvonSchnelldorf
427,00 €
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C28H38N6O11
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
634.63
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
427,00 €
Ab HEUTE lieferbarDetails
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
solubility
DMSO: soluble
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC[C@H](C)[C@H](NC(C)=O)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)Nc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C28H38N6O11/c1-4-15(2)24(29-16(3)35)27(42)31-19(11-12-22(36)37)28(43)33-13-5-6-21(33)26(41)32-20(14-23(38)39)25(40)30-17-7-9-18(10-8-17)34(44)45/h7-10,15,19-21,24H,4-6,11-14H2,1-3H3,(H,29,35)(H,30,40)(H,31,42)(H,32,41)(H,36,37)(H,38,39)/t15-,19-,20-,21-,24-/m0/s1
InChI key
YXEIIOVAGGAMCZ-NYMCBPKFSA-N
General description
Chromogenic substrate for caspase 8 and granzyme B.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A9968A6220A2559
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95%
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
solubility
DMSO: soluble
solubility
-
solubility
DMSO/DMF: 1 mg/mL
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
dry ice
shipped in
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)