Wichtige Dokumente
A6351
A-315456
>98% (HPLC), solid
Synonym(e):
N-[3-(cyclohexylidene(1H-imidazol-4-ylmethyl)phenyl]ethanesulfonamide
About This Item
Assay
>98% (HPLC)
Form
solid
Farbe
off-white
Löslichkeit
DMSO: soluble 24 mg/mL
H2O: insoluble
SMILES String
CCS(=O)(=O)Nc1cccc(c1)C(=C2/CCCCC2)\c3cnc[nH]3
InChI
1S/C18H23N3O2S/c1-2-24(22,23)21-16-10-6-9-15(11-16)18(17-12-19-13-20-17)14-7-4-3-5-8-14/h6,9-13,21H,2-5,7-8H2,1H3,(H,19,20)
InChIKey
MTZVJHSZYMWIAG-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... ADRA1D(146)
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)