Wichtige Dokumente
A4778
Adenylosuccinic acid sodium salt
~96% (HPLC)
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H18N5O11P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
463.29
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41106305
PubChem Substanz-ID:
Empfohlene Produkte
Assay
~96% (HPLC)
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[Na].OC1C(O)C(OC1COP(O)(O)=O)n2cnc3c(NC(CC(O)=O)C(O)=O)ncnc23
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)