A4183
Apolipoprotein B amide fragment 3358-3372
≥97% (HPLC)
Synonym(e):
Thr-Arg-Leu-Thr-Arg-Lys-Arg-Gly-Leu-Lys-Leu-Ala-Thr-Ala-Leu-NH2
About This Item
Assay
≥97% (HPLC)
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)CNC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@@H](N)[C@@H](C)O)[C@@H](C)O)[C@@H](C)O)C(N)=O
Angaben zum Gen
human ... APOB(338)
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable