Merck
A3125
Sigma-Aldrich
8-Anilino-1-naphthalinsulfonsäure Ammoniumsalz
~95%, crystalline
Synonym(e):
1,8-ANS NH4, ANSA, Ammonium-8-anilino-1-naphthalinsulfonat
About This Item
Lineare Formel:
C16H13NO3S · NH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
316.37
Beilstein:
3581235
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Assay
~95%
Form
crystalline
Farbe
dark green
Löslichkeit
NaOH: 1 N
H2O: soluble
methanol: soluble
Fluoreszenz
λex 388 nm; λem 470 nm in 0.1 M Tris, 0.2 M KCl, pH 9.0, BSA
SMILES String
N.OS(=O)(=O)c1cccc2cccc(Nc3ccccc3)c12
InChI
1S/C16H13NO3S.H3N/c18-21(19,20)15-11-5-7-12-6-4-10-14(16(12)15)17-13-8-2-1-3-9-13;/h1-11,17H,(H,18,19,20);1H3
InChIKey
IPBNQYLKHUNLQE-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
ANS bildet mit Cyclodextrin einen Einschlusskomplex. Mit solchen Modellsystemen kann die biologische Erkennung nachgeahmt und durch Messung von Änderungen der Fluoreszenz des freien ANS gegenüber komplexiertem ANS untersucht werden. Wenn ANS in das hydrophobe Innere von Cyclodextrin eintritt, nimmt seine Fluoreszenz zu . Dies wird in der Reagensphase eines natriumselektiven faseroptischen Sensors genutzt. Die Reagensphase enthält außerdem einen Kupfer(II)-Polyelektrolyten, der in Abwesenheit von Natrium an ANSA bindet und die Fluoreszenz auslöscht. Ist Natrium vorhanden, bildet ANSA einen kationischen Komplex. Dadurch entstehen Ionenpaare, die Fluoreszenz verursachen . ANS wird häufig in Diblock-Polymere eingebaut und kann bei Änderungen der lokalen Umgebung (d. h. Temperatur, pH-Wert etc.) freigesetzt werden . ANS wird häufig als Fluoreszenzsonde verwendet, um die molekulare Anordnung von Tensiden und amphiphilen Polymeren zu untersuchen, da eine Blauverschiebung des Emissionsmaximums anzeigt, dass sich der Fluorophor in einem weniger polaren Medium befindet . ANS dient auch als Fluoreszenzsonde für die Proteinforschung; dabei werden Methoden wie statische und dynamische Fluoreszenzmessungen eingesetzt .
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable