Wichtige Dokumente
A242
Alloxazin
solid
Synonym(e):
Benzo[g]pteridin-2,4(1H,3H)-dion, Isoalloxazin
About This Item
Form
solid
Farbe
yellow
Löslichkeit
DMSO: 11 mg/mL
dilute aqueous base: 4 mg/mL
H2O: insoluble
dilute aqueous acid: insoluble
ethanol: insoluble
SMILES String
O=C1NC(=O)c2nc3ccccc3nc2N1
InChI
1S/C10H6N4O2/c15-9-7-8(13-10(16)14-9)12-6-4-2-1-3-5(6)11-7/h1-4H,(H2,12,13,14,15,16)
InChIKey
HAUGRYOERYOXHX-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... ADORA1(134) , ADORA2A(135) , ADORA2B(136)
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
188.6 °F - Solvent
Flammpunkt (°C)
87 °C - Solvent
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?