A2164
Albumin, Sulforhodamine 101 acid chloride bovine
lyophilized powder
Synonym(e):
Texas Red-Albumin
Alle Fotos(1)
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
bovine
Form
lyophilized powder
Kennzeichnungsgrad
2-3 mol sulforhodamine 101 acid chloride per mol albumin
Verunreinigungen
salt, free
Lagertemp.
2-8°C
Anwendung
Albumin conjugated to Texas Red was used to evaluate microvascular permeability in a human tumor xenograft, but it is a general method for use in human and animal superficial tumors.
Angaben zur Herstellung
Prepared from crystallized and lyophilized albumin (A4378).
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?