A2099
N-Acetyl-Leu-Glu-Val-Asp-7-amido-4-trifluoromethylcoumarin
≥95% (HPLC), solid
Synonym(e):
Ac-LEVD-AFC
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
solid
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(C)C[C@H](NC(C)=O)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)Nc1ccc2c(OC(=O)C=C2C(F)(F)F)c1
InChI
1S/C32H40F3N5O11/c1-14(2)10-21(36-16(5)41)30(49)38-20(8-9-24(42)43)28(47)40-27(15(3)4)31(50)39-22(13-25(44)45)29(48)37-17-6-7-18-19(32(33,34)35)12-26(46)51-23(18)11-17/h6-7,11-12,14-15,20-22,27H,8-10,13H2,1-5H3,(H,36,41)(H,37,48)(H,38,49)(H,39,50)(H,40,47)(H,42,43)(H,44,45)/t20-,21-,22-,27-/m0/s1
InChIKey
FETZKXHXYOHAAN-LFYAFONDSA-N
Angaben zum Gen
rat ... Prkcq(85420)
Amino Acid Sequence
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable